5-(Methoxycarbonyl)pyridine-3-boronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 5-borononicotinate, Methyl 5-boronopyridine-3-carboxylate, (5-(Methoxycarbonyl)pyridin-3-yl)boronic acid
OR5718-100MG OR5718-250MG OR5718-1G
APOSOR5718-100MGEA 40.6 EUR
APOSOR5718-100MG APOSOR5718-250MG APOSOR5718-1G
5-(Methoxycarbonyl)pyridine-3-boronic acid 97%
5-(Methoxycarbonyl)pyridine-3-boronic acid
Formula: C₇H₈BNO₄
MW: 180,954 g/mol
Pto. de fusión: 102…108 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07363742
Núm. CAS: 871329-53-2