3-Chloro-4-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR5760-1G OR5760-5G
APOSOR5760-1GEA 236 EUR
APOSOR5760-1G APOSOR5760-5G
3-Chloro-4-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 97%
3-Chloro-4-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid
Formula: C₇H₈BClN₂O₃
Pto. de fusión: 144…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07363764
Núm. CAS: 850589-37-6