Ethyl 2-sulphamoylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5787-100G OR5787-25G OR5787-5G
APOSOR5787-100GEA 94.4 EUR
APOSOR5787-100G APOSOR5787-25G APOSOR5787-5G
Ethyl 2-sulphamoylbenzoate
Ethyl 2-sulphamoylbenzoate
Formula: C₉H₁₁NO₄S
Pto. de fusión: 83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00455715
Núm. CAS: 59777-72-9