4-Amino-3-hydroxypyridine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Hydroxypyridin-4-amine hydrochloride, 4-Aminopyridin-3-ol hydrochloride
OR5796-250MG OR5796-1G
APOSOR5796-250MGEA 87 EUR
APOSOR5796-250MG APOSOR5796-1G
4-Amino-3-hydroxypyridine hydrochloride
4-Amino-3-hydroxypyridine hydrochloride
Formula: C₅H₆N₂O·ClH
MW: 146,575 g/mol
Pto. de fusión: 222…223 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08729308
Núm. CAS: 1206679-69-7