Dimethyl 3,3'-bipyridine-5,5'-dicarboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5,5'-Bis(methoxycarbonyl)-3,3'-bipyridine
OR5803-1G OR5803-250MG
APOSOR5803-1GEA 869 EUR
APOSOR5803-1G APOSOR5803-250MG
Dimethyl 3,3'-bipyridine-5,5'-dicarboxylate 97%
Dimethyl 3,3'-bipyridine-5,5'-dicarboxylate
Formula: C₁₄H₁₂N₂O₄
MW: 272,256 g/mol
Pto. de fusión: 226…230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07363810
Núm. CAS: 128612-43-1