5-Acetamido-2-bromopyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5807-1G OR5807-5G
APOSOR5807-1GEA 87 EUR
APOSOR5807-1G APOSOR5807-5G
5-Acetamido-2-bromopyridine 95%
5-Acetamido-2-bromopyridine
Formula: C₇H₇BrN₂O
MW: 215,047 g/mol
Pto. de fusión: 134…140 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07363807
Núm. CAS: 29958-19-8