1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]azetidine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Azetidin-1-yl 4-bromophenyl sulphone, 1-[(Azetidin-1-yl)sulphonyl]-4-bromobenzene, 1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]azetane, 1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)azetidine
OR5812-1G OR5812-5G
APOSOR5812-1GEA 139 EUR
APOSOR5812-1G APOSOR5812-5G
1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]azetidine 96%
1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]azetidine
Formula: C₉H₁₀BrNO₂S
MW: 276,15 g/mol
Pto. de fusión: 118…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07363814
Núm. CAS: 530081-57-3