2-Acetamido-1-amino-1,2-dideoxy-β-D-glucopyranose 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5825T-1G OR5825T-250MG
APOSOR5825T-1GEA 348 EUR
APOSOR5825T-1G APOSOR5825T-250MG
2-Acetamido-1-amino-1,2-dideoxy-β-D-glucopyranose 95%
2-Acetamido-1-amino-1,2-dideoxy-β-D-glucopyranose
Used in the synthesis of various 1-N-acyl derivatives which model the N-glycosylamine linkage of glycoproteins.
Formula: C₈H₁₆N₂O₅
Pto. de fusión: 103…112 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00057751
Núm. CAS: 4229-38-3