2,6-Dimethoxy-3-nitropyridine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5849-1G OR5849-5G OR5849-10G
APOSOR5849-1GEA 42.2 EUR
APOSOR5849-1G APOSOR5849-5G APOSOR5849-10G
2,6-Dimethoxy-3-nitropyridine 95+%
2,6-Dimethoxy-3-nitropyridine
Formula: C₇H₈N₂O₄
Pto. de fusión: 87…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00832858
Núm. CAS: 18677-41-3