3-(Dimethylamino)piperidine 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5899-1G OR5899-250MG OR5899-5G OR5899-100MG
APOSOR5899-1GEA 116 EUR
APOSOR5899-1G APOSOR5899-250MG APOSOR5899-5G APOSOR5899-100MG
3-(Dimethylamino)piperidine 98+%
3-(Dimethylamino)piperidine
Formula: C₇H₁₆N₂
Pto. Ebullición: 58 °C (6,75 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06796405
Núm. CAS: 50534-49-1