4-[(Dimethylamino)methyl]piperidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5900-1G OR5900-250MG OR5900-5G
APOSOR5900-1GEA 191 EUR
APOSOR5900-1G APOSOR5900-250MG APOSOR5900-5G
4-[(Dimethylamino)methyl]piperidine
4-[(Dimethylamino)methyl]piperidine
Formula: C₈H₁₈N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05215181
Núm. CAS: 138022-00-1