Methyl 4-bromo-3,5-dimethoxybenzoate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5931-5G OR5931-1G
APOSOR5931-5GEA 40.6 EUR
APOSOR5931-5G APOSOR5931-1G
Methyl 4-bromo-3,5-dimethoxybenzoate 95+%
Methyl 4-bromo-3,5-dimethoxybenzoate
Formula: C₁₀H₁₁BrO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06628784
Núm. CAS: 26050-64-6