3-Amino-5-methylpyridine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Methylpyridin-3-amine hydrochloride
OR59324-1G OR59324-250MG
APOSOR59324-1GEA 176 EUR
APOSOR59324-1G APOSOR59324-250MG
3-Amino-5-methylpyridine hydrochloride
3-Amino-5-methylpyridine hydrochloride
Formula: C₆H₈N₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878433
Núm. CAS: 957065-90-6