5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2-carboxy-5-chloroanisole, 5-Bromo-4-chloro-o-anisic acid
OR59335-1G OR59335-5G OR59335-250MG
APOSOR59335-1GEA 141 EUR
APOSOR59335-1G APOSOR59335-5G APOSOR59335-250MG
5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzoic acid
5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₆BrClO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878363
Núm. CAS: 95383-17-8