2-Ethoxy-5-methoxybenzeneboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59337-1G OR59337-250MG OR59337-5G
APOSOR59337-1GEA 109 EUR
APOSOR59337-1G APOSOR59337-250MG APOSOR59337-5G
2-Ethoxy-5-methoxybenzeneboronic acid 98%
2-Ethoxy-5-methoxybenzeneboronic acid
Formula: C₉H₁₃BO₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09878346
Núm. CAS: 957065-85-9