4-(2-Aminophenoxy)benzeneboronic acid hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59345-1G OR59345-250MG
APOSOR59345-1GEA 415 EUR
APOSOR59345-1G APOSOR59345-250MG
4-(2-Aminophenoxy)benzeneboronic acid hydrochloride
4-(2-Aminophenoxy)benzeneboronic acid hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₂BNO₃·ClH
MW: 265,501 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09878349
Núm. CAS: 957063-10-4