1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-imidazole-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Tosyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid
OR59354-1G OR59354-250MG
APOSOR59354-1GEA 0 EUR
APOSOR59354-1G APOSOR59354-250MG
1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-imidazole-4-carboxylic acid
1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-imidazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₀N₂O₄S
MW: 266,273 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878406
Núm. CAS: 957063-02-4