2-Bromo-6-chloro-3-methoxybenzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2-Bromo-6-chloro-3-methoxyphenyl)boronic acid, 2-Bromo-6-chloro-3-methoxyphenylboronic acid
OR59359-1G OR59359-5G
APOSOR59359-1GEA 62.5 EUR
APOSOR59359-1G APOSOR59359-5G
2-Bromo-6-chloro-3-methoxybenzeneboronic acid
2-Bromo-6-chloro-3-methoxybenzeneboronic acid
Formula: C₇H₇BBrClO₃
MW: 265,297 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878341
Núm. CAS: 957062-90-7