2-Chloro-4-(4-methoxyphenyl)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59362-1G OR59362-500MG
APOSOR59362-1GEA 326 EUR
APOSOR59362-1G APOSOR59362-500MG
2-Chloro-4-(4-methoxyphenyl)pyrimidine
2-Chloro-4-(4-methoxyphenyl)pyrimidine
Formula: C₁₁H₉ClN₂O
MW: 220,655 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09861469
Núm. CAS: 75634-04-7