Ethyl 1-(ethoxymethyl)-1H-imidazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR59365-1G OR59365-250MG
APOSOR59365-1GEA 430 EUR
APOSOR59365-1G APOSOR59365-250MG
Ethyl 1-(ethoxymethyl)-1H-imidazole-4-carboxylate
Ethyl 1-(ethoxymethyl)-1H-imidazole-4-carboxylate
Formula: C₉H₁₄N₂O₃
MW: 198,219 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878405
Núm. CAS: 957062-83-8