Methyl 6-(pyrrolidin-1-yl)nicotinate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 6-(pyrrolidin-1-yl)pyridine-3-carboxylic acid
OR59370-1G OR59370-250MG OR59370-5G
APOSOR59370-1GEA 65.5 EUR
APOSOR59370-1G APOSOR59370-250MG APOSOR59370-5G
Methyl 6-(pyrrolidin-1-yl)nicotinate 97%
Methyl 6-(pyrrolidin-1-yl)nicotinate
Formula: C₁₁H₁₄N₂O₂
MW: 206,241 g/mol
Pto. de fusión: 119…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664433
Núm. CAS: 210963-94-3