3-[(2-Hydroxyethyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-{[(2-Hydroxyethyl)amino]carbonyl}benzeneboronic acid, 3-Borono-N-(2-hydroxyethyl)benzamide
OR59387-1G OR59387-250MG OR59387-5G
APOSOR59387-1GEA 232 EUR
APOSOR59387-1G APOSOR59387-250MG APOSOR59387-5G
3-[(2-Hydroxyethyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
3-[(2-Hydroxyethyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Formula: C₉H₁₂BNO₄
MW: 209,007 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09878355
Núm. CAS: 955422-14-7