Isonicotinamidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5939-1G OR5939-5G OR5939-25G
APOSOR5939-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5939-1G APOSOR5939-5G APOSOR5939-25G
Isonicotinamidine hydrochloride
Isonicotinamidine hydrochloride
Formula: C₆H₇N₃·ClH
Pto. de fusión: 263…265 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040385
Núm. CAS: 42518-06-9