Methyl (4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)acetate
OR59391-5G
APOSOR59391-5GEA 139 EUR
APOSOR59391-5G
Methyl (4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)acetate
Methyl (4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)acetate
Formula: C₆H₇BrN₂O₂
MW: 219,036 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878400
Núm. CAS: 1072944-71-8