3-Bromo-5-[(4-methoxybenzyl)oxy]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR59410-1G OR59410-5G
APOSOR59410-1GEA 132 EUR
APOSOR59410-1G APOSOR59410-5G
3-Bromo-5-[(4-methoxybenzyl)oxy]pyridine
3-Bromo-5-[(4-methoxybenzyl)oxy]pyridine
Formula: C₁₃H₁₂BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878436
Núm. CAS: 552331-73-4