5-Carboxy-2-chloro-4-methoxybenzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Borono-4-chloro-2-methoxybenzoic acid, 5-Carboxy-2-chloro-4-methoxyphenylboronic acid
OR59414-1G OR59414-250MG
APOSOR59414-1GEA 437 EUR
APOSOR59414-1G APOSOR59414-250MG
5-Carboxy-2-chloro-4-methoxybenzeneboronic acid
5-Carboxy-2-chloro-4-methoxybenzeneboronic acid
Formula: C₈H₈BClO₅
MW: 230,41 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878319
Núm. CAS: 957066-09-0