1-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(4-(Chloromethyl)phenyl)-1H-pyrazole
OR59436-1G OR59436-5G
APOSOR59436-1GEA 68.3 EUR
APOSOR59436-1G APOSOR59436-5G
1-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 95%
1-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₉ClN₂
MW: 192,645 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07366379
Núm. CAS: 143426-52-2
UN: 1759
ADR: 8,III