Ethyl 4-(methylsulphanyl)phenylacetate 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59459-1G OR59459-5G
APOSOR59459-1GEA 58 EUR
APOSOR59459-1G APOSOR59459-5G
Ethyl 4-(methylsulphanyl)phenylacetate 99%
Ethyl 4-(methylsulphanyl)phenylacetate
Formula: C₁₁H₁₄O₂S
Pto. de fusión: 55…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09751249
Núm. CAS: 14062-27-2