N-[(5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl)carbamothioyl]benzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5954-1G OR5954-5G
APOSOR5954-1GEA 256 EUR
APOSOR5954-1G APOSOR5954-5G
N-[(5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl)carbamothioyl]benzamide 97%
N-[(5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl)carbamothioyl]benzamide
Formula: C₁₂H₁₁N₃O₂S
Pto. de fusión: 144…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00126665
Núm. CAS: 85156-33-8