4-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5962-1G OR5962-5G OR5962-10G
APOSOR5962-1GEA 140 EUR
APOSOR5962-1G APOSOR5962-5G APOSOR5962-10G
4-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
4-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₅H₂₁BO₄
Pto. de fusión: 57…61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027286
Núm. CAS: 664991-83-7