4-{[Methoxy(methyl)carbamoyl]amino}benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR5973-1G OR5973-250MG
APOSOR5973-1GEA 379 EUR
APOSOR5973-1G APOSOR5973-250MG
4-{[Methoxy(methyl)carbamoyl]amino}benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
4-{[Methoxy(methyl)carbamoyl]amino}benzeneboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₅H₂₃BN₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027291
Núm. CAS: 874297-84-4