2,5-Dimethylfuran-3-sulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(Chlorosulphonyl)-2,5-dimethylfuran
OR59789-1G OR59789-250MG
APOSOR59789-1GEA 361 EUR
APOSOR59789-1G APOSOR59789-250MG
2,5-Dimethylfuran-3-sulphonyl chloride 97%
2,5-Dimethylfuran-3-sulphonyl chloride
Formula: C₆H₇ClO₃S
MW: 194,636 g/mol
Pto. Ebullición: 244…245 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115370
Núm. CAS: 166964-26-7
UN: 3265
ADR: 8,III