3,4-Dihydro-6-nitro-1H-quinolin-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Nitro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
OR59827-25G OR59827-5G
APOSOR59827-25GEA 221 EUR
APOSOR59827-25G APOSOR59827-5G
3,4-Dihydro-6-nitro-1H-quinolin-2-one
3,4-Dihydro-6-nitro-1H-quinolin-2-one
Formula: C₉H₈N₂O₃
MW: 192,171 g/mol
Pto. de fusión: 201…202 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00559317
Núm. CAS: 22246-16-8