Thiazol-2-ylmethanamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Aminomethyl)-1,3-thiazole, (1,3-Thiazol-2-yl)methylamine
OR59828-1G OR59828-250MG
APOSOR59828-1GEA 78.3 EUR
APOSOR59828-1G APOSOR59828-250MG
Thiazol-2-ylmethanamine
Thiazol-2-ylmethanamine
Formula: C₄H₆N₂S
MW: 114,17 g/mol
Densidad: 1,204 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02854204
Núm. CAS: 55661-33-1
UN: 2735
ADR: 8,II