4-Bromo-3-chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Bromo-3-chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR59832-5G
APOSOR59832-5GEA 65.4 EUR
APOSOR59832-5G
4-Bromo-3-chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
4-Bromo-3-chlorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃BrCl₂O₂S
MW: 289,962 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973905
Núm. CAS: 874801-46-4
UN: 3261
ADR: 8,III