4-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59847-1G OR59847-250MG
APOSOR59847-1GEA 109 EUR
APOSOR59847-1G APOSOR59847-250MG
4-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
4-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Formula: C₄H₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08703646
Núm. CAS: 155742-48-6