Pyridazine-4-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Formyl-1,2-diazine, 4-Formylpyridazine
OR59872-1G OR59872-250MG OR59872-5G
APOSOR59872-1GEA 317 EUR
APOSOR59872-1G APOSOR59872-250MG APOSOR59872-5G
Pyridazine-4-carboxaldehyde
Pyridazine-4-carboxaldehyde
Formula: C₅H₄N₂O
MW: 108,098 g/mol
Pto. de fusión: 90…91 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06227447
Núm. CAS: 50901-42-3