(1R,5S)-(+)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59892-1G OR59892-5G OR59892-10G OR59892-25G
APOSOR59892-1GEA 0 EUR
APOSOR59892-1G APOSOR59892-5G APOSOR59892-10G APOSOR59892-25G
(1R,5S)-(+)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-one 97%
(1R,5S)-(+)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-one
Formula: C₉H₁₄O
Pto. Ebullición: 209 °C
Densidad: 0,981 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08447116
Núm. CAS: 38651-65-9