2-{4-[Methyl(aminomethyl)]phenyl}-5-methyl-1,3,4-oxadiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Methyl-1-[4-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl]methylamine
OR59897-1G OR59897-250MG
APOSOR59897-1GEA 281 EUR
APOSOR59897-1G APOSOR59897-250MG
2-{4-[Methyl(aminomethyl)]phenyl}-5-methyl-1,3,4-oxadiazole 95%
2-{4-[Methyl(aminomethyl)]phenyl}-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
Formula: C₁₁H₁₃N₃O
MW: 203,24 g/mol
Pto. de fusión: 63…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11109326
Núm. CAS: 944450-83-3
UN: 3259
ADR: 8,III