4-Bromo-8-methoxyquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromoquinolin-8-yl methyl ether, 4-Bromo-8-methoxy-1-azanaphthalene
OR59910-1G
OR59910-5G
APOSOR59910-1GEA
127
EUR
APOSOR59910-1G
APOSOR59910-5G
4-Bromo-8-methoxyquinoline
4-Bromo-8-methoxyquinoline
Formula:
C₁₀H₈BrNO MW: 238.081 g/mol Pto. de fusión: 97.2…97.4 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08063209 Núm. CAS: 103028-31-5 |