5-Phenylpyridine-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59922-1G OR59922-250MG
APOSOR59922-1GEA 306 EUR
APOSOR59922-1G APOSOR59922-250MG
5-Phenylpyridine-2-carboxylic acid 95%
5-Phenylpyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114189
Núm. CAS: 75754-04-0