5-(Fur-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Carboxy-5-(fur-2-yl)pyridine, 5-(Fur-2-yl)picolinic acid
OR59923-1G OR59923-250MG OR59923-50MG
APOSOR59923-1GEA 335 EUR
APOSOR59923-1G APOSOR59923-250MG APOSOR59923-50MG
5-(Fur-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
5-(Fur-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,167 g/mol
Pto. de fusión: 164…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10700052
Núm. CAS: 930110-99-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III