2-Methylallylamine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-2-methylprop-1-ene hydrochloride, 2-Methylprop-2-en-1-amine hydrochloride
OR59958-100G OR59958-25G OR59958-5G
APOSOR59958-100GEA 1220 EUR
APOSOR59958-100G APOSOR59958-25G APOSOR59958-5G
2-Methylallylamine hydrochloride 98%
2-Methylallylamine hydrochloride
Formula: C₄H₉N·ClH
Pto. de fusión: 179…184 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012876
Núm. CAS: 28148-54-1