5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (5-Bromo-4-methyl-1,3-oxazol-2-yl)benzene
OR59975-5G OR59975-500MG OR59975-2.5G
APOSOR59975-5GEA 945 EUR
APOSOR59975-5G APOSOR59975-500MG APOSOR59975-2.5G
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole
Formula: C₁₀H₈BrNO
MW: 238,081 g/mol
Pto. de fusión: 50,5…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11109319
Núm. CAS: 21354-98-3