3-Carbamothioylpiperidine, N1-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 3-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-carbamothioylpiperidine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-3-thiocarboxamide
OR59984-1G OR59984-5G
APOSOR59984-1GEA 220 EUR
APOSOR59984-1G APOSOR59984-5G
3-Carbamothioylpiperidine, N1-BOC protected
3-Carbamothioylpiperidine, N1-BOC protected
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₂S
Pto. de fusión: 134…137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10700060
Núm. CAS: 274682-80-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III