1,3-Oxazole-4-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Cyano-1,3-oxazole, 4-Oxazolecarbonitrile
OR60008-1G
APOSOR60008-1GEA 102 EUR
APOSOR60008-1G
1,3-Oxazole-4-carbonitrile
1,3-Oxazole-4-carbonitrile
Formula: C₄H₂N₂O
MW: 94,071 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08059302
Núm. CAS: 55242-84-7