3-Propoxypropane-1,2-diol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Propoxypropylene glycol
OR60027-5G
APOSOR60027-5GEA 203 EUR
APOSOR60027-5G
3-Propoxypropane-1,2-diol
3-Propoxypropane-1,2-diol
Formula: C₆H₁₄O₃
MW: 134,174 g/mol
Pto. Ebullición: 129…130 °C (25 mm Hg)
Densidad: 1,0244 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00128145
Núm. CAS: 61940-71-4