1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR60029-1G
OR60029-5G
OR60029-25G
OR60029-100G
APOSOR60029-1GEA
0
EUR
APOSOR60029-1G
APOSOR60029-5G
APOSOR60029-25G
APOSOR60029-100G
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone
Formula:
C₉H₁₅NO₃ Pto. Ebullición: 100…105 °C (0,5 mm Hg) Densidad: 1,086 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 113 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00674099 Núm. CAS: 85909-08-6 |