3-(Hexyloxy)propane-1,2-diol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(Hexyloxy)propylene glycol
OR60038-1G OR60038-5G
APOSOR60038-1GEA 109 EUR
APOSOR60038-1G APOSOR60038-5G
3-(Hexyloxy)propane-1,2-diol
3-(Hexyloxy)propane-1,2-diol
Formula: C₉H₂₀O₃
MW: 176,253 g/mol
Pto. Ebullición: 109 °C (4 mm Hg)
Pto. de fusión: –5,5…0 °C
Densidad: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167017
Núm. CAS: 10305-38-1