(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2-Methylthiazol-4-yl)acetic acid, 4-(Carboxymethyl)-2-methyl-1,3-thiazole
OR60043-1G OR60043-250MG
APOSOR60043-1GEA 81.2 EUR
APOSOR60043-1G APOSOR60043-250MG
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Formula: C₆H₇NO₂S
MW: 157.19 g/mol
Pto. de fusión: 123.5…124.5 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02669593
Núm. CAS: 13797-62-1